tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
425820050 425820250
ACRO425820050EA 78.7 EUR
ACRO425820050 ACRO425820250
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Pto. Ebullición: 80 °C (,2 mmHg)
Densidad: 0,977 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216581
Núm. CAS: 86953-79-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure