2-Ciano-6-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Metilpiridina-2-carbonitrilo, 6-Ciano-2-picolina
425920010 425920050
ACRO425920010EA 42.6 EUR
ACRO425920010 ACRO425920050
2-Ciano-6-metilpiridina 97%
2-Ciano-6-metilpiridina
Formula: C₇H₆N₂
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190586
Núm. CAS: 1620-75-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure