Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
425960050 425960250
ACRO425960050EA 36.9 EUR
ACRO425960050 ACRO425960250
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Pto. Ebullición: 114…140 °C (,3 mmHg)
Densidad: 1,185 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673144
Núm. CAS: 19099-93-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow to light orange Powder or solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %