3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010 426720050
ACRO426720010EA 59.4 EUR
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formula: C₇H₁₆O₃
MW: 148,202 g/mol
Pto. Ebullición: 90…93 °C (14 mmHg)
Densidad: 0,941 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074850
Núm. CAS: 16777-87-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %