Peróxido de hidrogeno 3% (w/w) in water estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
426000010 426000250 426001000
ACRO426000010EA 153 EUR
ACRO426000010 ACRO426000250 ACRO426001000
Peróxido de hidrogeno 3% (w/w) in water estabilizado
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -0.41
Densidad: 1.01 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
Índice Merck: 14,04798
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Stabilizer Approx. 300 ppm
Titration with KMnO4 3 to 4 %
GC ≥97.5 %