1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426071000 426078000
426071000.EA 157 EUR
426071000. 426078000.
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propynylmagnesium bromide
Formula: C₃H₃BrMg
Pto. Ebullición: 65…67 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216588
Núm. CAS: 16466-97-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %