L-β-Homoproline hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)acetic acid hydrochloride, H-β-HoPro-OH·HCl
426170010 426172500
ACRO426170010EA 505 EUR
ACRO426170010 ACRO426172500
L-β-Homoproline hydrochloride 98%
L-beta-Homoproline hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165.617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363484
Núm. CAS: 53912-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)