Isoindoline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426280010 426280050
ACRO426280010EA 99.6 EUR
ACRO426280010 ACRO426280050
Isoindoline 97%
Isoindoline
Formula: C₈H₉N
Pto. Ebullición: 221 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00605324
Núm. CAS: 496-12-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %