2-Indancarboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, Indan-2-carboxylic acid
426360010 426360050
ACRO426360010EA 141 EUR
ACRO426360010 ACRO426360050
2-Indancarboxylic acid 98%
2-Indancarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085095
Núm. CAS: 25177-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Sulfated ash ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm