2,2-Dimetilciclohexanona
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
426500010 426500050
ACRO426500010EA 289 EUR
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimetilciclohexanona
2,2-Dimetilciclohexanona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,1962 g/mol
Pto. Ebullición: 169…170 °C (,8 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,912 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134382
Núm. CAS: 1193-47-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %