4-terc-Butilbenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 808 EUR
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-terc-Butilbenzaldehído 95%
4-terc-Butilbenzaldehído
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 249 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035742
Núm. CAS: 939-97-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %