3-Cloro-4-formilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
426550010 426550050
ACRO426550010EA 49.1 EUR
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Cloro-4-formilpiridina 97%
3-Cloro-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Pto. Ebullición: 225 °C
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06200712
Núm. CAS: 72990-37-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %