Undecanoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426580050 426580250
ACRO426580050EA 55 EUR
ACRO426580050 ACRO426580250
Undecanoato de metilo 97%
Undecanoato de metilo
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 246…248 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,872 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008957
Núm. CAS: 1731-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure