(3-Acriloxipropil)trimetoxisilano 90% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
426600050
426600250
ACRO426600050EA
124
EUR
ACRO426600050
ACRO426600250
(3-Acriloxipropil)trimetoxisilano 90% estabilizado
(3-Acriloxipropil)trimetoxisilano
Formula:
C₉H₁₈O₅Si Pto. Ebullición: 95 °C (3 mmHg) Densidad: 1,059 g/cm³ Pto. de inflamación: 123 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00054803 Núm. CAS: 4369-14-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90 % |
Stabilizer | Stabilized with BHT |