5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426640010 426640050 426640250
ACRO426640010EA 75.9 EUR
ACRO426640010 ACRO426640050 ACRO426640250
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona 90%
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.139 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010439
Núm. CAS: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %