Ácido 3-guanidinopropionico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426660010 426660050
ACRO426660010EA 58.7 EUR
ACRO426660010 ACRO426660050
Ácido 3-guanidinopropionico 97%
Ácido 3-guanidinopropionico
Formula: C₄H₉N₃O₂
Pto. de fusión: 222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045939
Núm. CAS: 353-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 ≥96.0 %