L-Methioninamide hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
426710010
426710050
ACRO426710010EA
90.6
EUR
ACRO426710010
ACRO426710050
L-Methioninamide hydrochloride 98%
L-Methioninamide hydrochloride
Formula:
C₅H₁₃ClN₂OS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039084 Núm. CAS: 16120-92-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O) |