p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426761000 426768000
426761000.EA 67.2 EUR
426761000. 426768000.
p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
p-Tolylmagnesium bromide
Formula: C₇H₇BrMg
Densidad: 0,866 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000040
Núm. CAS: 4294-57-9
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Rhodium (Rh) ≥34.7 %