2-Cloro-4-metoxipirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426820010 426820050
ACRO426820010EA 47.3 EUR
ACRO426820010 ACRO426820050
2-Cloro-4-metoxipirimidina 98%
2-Cloro-4-metoxipirimidina
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144.56 g/mol
Pto. de fusión: 54…57 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194055
Núm. CAS: 22536-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure