Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Di-tert-butoxy(diisopropylamino)phosphine, Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
426890010 426890050
ACRO426890010EA 46.7 EUR
ACRO426890010 ACRO426890050
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formula: C₁₄H₃₂NO₂P
MW: 277,39 g/mol
Pto. Ebullición: 85…90 °C (,2 mmHg)
Densidad: 0,879 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153506
Núm. CAS: 137348-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %