4-Vinylphenyl acetate 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetic Acid 4-Vinylphenyl Ester, 4-Acetoxystyrene
Estabilización: 200-300 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
427000050 427000250
ACRO427000050EA 44.8 EUR
ACRO427000050 ACRO427000250
4-Vinylphenyl acetate 96% estabilizado
4-Vinylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 7…8 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00075734
Núm. CAS: 2628-16-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ