Indol-2-carbaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
427510010
427510050
ACRO427510010EA
132
EUR
ACRO427510010
ACRO427510050
Indol-2-carbaldehído 97%
Indol-2-carbaldehído
Formula:
C₉H₇NO MW: 145.16 g/mol Pto. de fusión: 138…142 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03001425 Núm. CAS: 19005-93-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 133 to 143 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |