Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
428000010 428000050
ACRO428000010EA 56.8 EUR
ACRO428000010 ACRO428000050
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 142…144 °C (20hPa)
Densidad: 1,042 g/cm³
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053762
Núm. CAS: 1504-72-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥94 %