DL-Mevalonolactone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
428300010 428300050
ACRO428300010EA 163 EUR
ACRO428300010 ACRO428300050
DL-Mevalonolactone 97%
DL-Mevalonolactone
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 145…150 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 28 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006648
Núm. CAS: 674-26-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %