(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) 97%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S,S)-(-)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-tert-butyl-2-oxazoline), (4S,4'S)-2,2'-(Propane-2,2-diyl)bis(4-(tert-butyl)-4,5-dihydrooxazole), (S,S)-(-)-2,2-Bis(4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl)propane, 2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
427520010 427522500
ACRO427520010EA 338 EUR
ACRO427520010 ACRO427522500
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) 97%, 98% ee
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
Formula: C₁₇H₃₀N₂O₂
MW: 294,44 g/mol
Pto. de fusión: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192243
Núm. CAS: 131833-93-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -118° to -122° (20 °C, 589 nm) (c=5, in CHCL3)