Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
427660010 427660050
ACRO427660010EA 42.8 EUR
ACRO427660010 ACRO427660050
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Formula: C₁₇H₁₄NP
MW: 263,28 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192108
Núm. CAS: 37943-90-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N