5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
427670010 427670050
ACRO427670010EA 154 EUR
ACRO427670010 ACRO427670050
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₄H₈F₆O₃S₂
MW: 402,325 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236132
Núm. CAS: 129946-88-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure