Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
427740050 427740250
ACRO427740050EA 21.4 EUR
ACRO427740050 ACRO427740250
Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio 97%
Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₉H₄₁NO₃S
Pto. de fusión: 246…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036910
Núm. CAS: 14933-09-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N