N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
427780010 427780050 427782500
ACRO427780010EA 979 EUR
ACRO427780010 ACRO427780050 ACRO427782500
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
N-Succinimidyl Bromoacetate
Formula: C₆H₆BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058571
Núm. CAS: 42014-51-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥88 %