3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
428070050 428070250
ACRO428070050EA 123 EUR
ACRO428070050 ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Formula: C₁₂H₁₉NO₃S
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00225018
Núm. CAS: 81239-45-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95 %