(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
428110010 428110100
ACRO428110010EA 37.1 EUR
ACRO428110010 ACRO428110100
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Formula: C₁₇H₂₆O₂S
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010192
Núm. CAS: 1517-82-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20 °C, 589 nm) (c=2,acetone)