Bis(acetato-O)hidroxialuminio 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Aluminium Acetate Monobasic
428190010 428192500
ACRO428190010EA 182 EUR
ACRO428190010 ACRO428192500
Bis(acetato-O)hidroxialuminio 90%
Bis(acetato-O)hidroxialuminio
Formula: C₄H₇AlO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008688
Núm. CAS: 142-03-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Aluminium (Al) 15.0 to 18.3 % (ICP)