Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
428200010 428200050
ACRO428200010EA 62.8 EUR
ACRO428200010 ACRO428200050
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) 99%, puro
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros)
Formula: C₇H₁₆O₃
MW: 148.2001 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.95 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059604
Núm. CAS: 34590-94-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 % sum of isomers
Elemental Analysis ≥98.5 %