Fósforo pentabromuro 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Phosphorus pentabromide
428270250 428271000
ACRO428270250EA 98.1 EUR
ACRO428270250 ACRO428271000
Fósforo pentabromuro 95%
Fósforo pentabromuro
Formula: PBr₅
MW: 430.49 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C (desc.)
Densidad: 3.61
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011437
Núm. CAS: 7789-69-7
UN: 2691
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07507
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥94 %
Insoluble matter Pass