Perclorato de erbio (III) 40% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428290050 428290250
ACRO428290050EA 90 EUR
ACRO428290050 ACRO428290250
Perclorato de erbio (III) 40% (w/w) in water
Perclorato de erbio (III)
Formula: Cl₃ErO₁₂
Densidad: 1,44 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016073
Núm. CAS: 14017-55-1
UN: 3211
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear pink to purple Liquid
Titration Complexometric 14 to 15 % (Er)
Thiosulphate (S2O3) ≤5000 ppm
Sulfite (as SO2) ≤2000 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.005 %