N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
428390010 428392500
ACRO428390010EA 264 EUR
ACRO428390010 ACRO428392500
N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina 97%
N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina
Formula: C₁₃H₂₅N
MW: 195.3443 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.921 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014289
Núm. CAS: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %