Metilcelulosa, 400 cP (2% H₂O)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Cellulose methyl ether
428430010 428430500 428432500
ACRO428430010EA 311 EUR
ACRO428430010 ACRO428430500 ACRO428432500
Metilcelulosa, 400 cP (2% H₂O)
Methyl cellulose
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081763
Núm. CAS: 9004-67-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 300 to 560 cP (2 % in water at 20°C)