3-Metilisoquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
428440010 428440050
ACRO428440010EA 77.6 EUR
ACRO428440010 ACRO428440050
3-Metilisoquinolina 98%
3-Metilisoquinolina
Formula: C₁₀H₉N
Pto. Ebullición: 251 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024139
Núm. CAS: 1125-80-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 60 to 67 °C
HPLC ≥97.5 %
Density (15 °C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %