Tricosanoato de metilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricosanoic acid methyl ester
428450010 428450050
ACRO428450010EA 545 EUR
ACRO428450010 ACRO428450050
Tricosanoato de metilo 99+%
Tricosanoato de metilo
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Pto. de fusión: 53 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009349
Núm. CAS: 2433-97-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure