1-Hidroxi-2-naftoato de metilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-Hydroxy-β-naphthoic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
428470010 428470050
ACRO428470010EA 48 EUR
ACRO428470010 ACRO428470050
1-Hidroxi-2-naftoato de metilo
1-Hidroxi-2-naftoato de metilo
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21 g/mol
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043823
Núm. CAS: 948-03-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %