4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
428490010 428490050
ACRO428490010EA 156 EUR
ACRO428490010 ACRO428490050
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Formula: C₇H₆ClN
MW: 139,58 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03093912
Núm. CAS: 352530-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
NMR consistent with structure