Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Tris(trimethylsilyl)phosphite

428520050 428520250 428521000
ACRO428520050EA 81.8 EUR
ACRO428520050 ACRO428520250 ACRO428521000
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Formula: C₉H₂₇O₃PSi₃
Pto. Ebullición: 78…81 °C (8,3 mmHg)
Densidad: 0,893 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015588
Núm. CAS: 1795-31-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR