Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
428530010 428530050
ACRO428530010EA 359 EUR
ACRO428530010 ACRO428530050
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Methyl cis-11-eicosenoate
Formula: C₂₁H₄₀O₂
Pto. de fusión: –15 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010458
Núm. CAS: 2390-09-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure