Glicinato de bencilo clorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
428540010 428540050 428540250
ACRO428540010EA 36.3 EUR
ACRO428540010 ACRO428540050 ACRO428540250
Glicinato de bencilo clorhidrato 97%
Glicinato de bencilo clorhidrato
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035442
Núm. CAS: 2462-31-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR consistent with structure
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm