Chitosan
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
428850500 428851000 428855000
ACRO428850500EA 126 EUR
ACRO428850500 ACRO428851000 ACRO428855000
Chitosan
Chitosan
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161512
Núm. CAS: 9012-76-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥90 % (DAC)
Loss on drying ≤10.0 %
Molecular weight 600000 to 800000 Da
Viscosity 50 to 200 mPa.s
Ash ≤1.5 %