EGTA-Na4 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
428570100 428570500
ACRO428570100EA 115 EUR
ACRO428570100 ACRO428570500
EGTA-Na4 95%
EGTA-Na4
Formula: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274420
Núm. CAS: 13368-13-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 18.46 to 20.82 % (ICP on dried sample)
Loss on drying ≤20 % (110°C, 16 hrs)