Diazolidinyl urea 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
428580250 428582500
ACRO428580250EA 53.5 EUR
ACRO428580250 ACRO428582500
Diazolidinyl urea 95%
Diazolidinyl urea
Formula: C₈H₁₄N₄O₇
Pto. de fusión: 227…228 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03547942
Núm. CAS: 78491-02-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
Elemental Analysis 19.0 to 21.5 % N
Hydroxyl value 102 to 124 mg KOH/g