Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
428590010 428590050
428590010.EA 58.6 EUR
428590010. 428590050.
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₇BO₂
MW: 168.04 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.922 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663847
Núm. CAS: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure