9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
428610010 428610050
ACRO428610010EA 49.3 EUR
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formula: C₁₉H₁₃Br
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075522
Núm. CAS: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure