ω-Bromo-3-hidroxiacetofenona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-hidroxiacetofenona, 2-Bromo-1-(3-hidroxifenil)etan-1-ona, 2-Bromo-3'-hidroxiacetofenona
428620010 428620050
ACRO428620010EA 102 EUR
ACRO428620010 ACRO428620050
ω-Bromo-3-hidroxiacetofenona 96%
ω-Bromo-3-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664326
Núm. CAS: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -22° to -26° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)